6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51742G1
AS51742G5
ACTIAS51742G1EA
0
CHF
ACTIAS51742G1
ACTIAS51742G5
6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlor-3-methylimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₇H₆ClN₃ |
MDL Number:
MFCD09991804 CAS-Nummer: 137384-48-6 |