6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50623G1
AS50623G5
ACTIAS50623G1EA
0
CHF
ACTIAS50623G1
ACTIAS50623G5
6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
6-Chlor-3-nitroimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel:
C₆H₃ClN₄O₂ MW: 198,5700 g/mol |
MDL Number:
MFCD08276991 CAS-Nummer: 18087-76-8 |