3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21571G1 AS21571G25 AS21571G5
ACTIAS21571G1EA 0 CHF
ACTIAS21571G1 ACTIAS21571G25 ACTIAS21571G5
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,47 g/mol
MDL Number: MFCD09027274
CAS-Nummer: 13526-66-4