(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
295770250
295770050
ACRO295770250EA
132
CHF
ACRO295770250
ACRO295770050
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid 96%
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid
Formel:
C₃H₇Cl₂N Melting Pt: 139 °C (Zers.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011868 CAS-Nummer: 3724-43-4 EINECS: 425-970-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 95 to 105 % |