1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20600G100 AS20600G25
ACTIAS20600G100EA 0 CHF
ACTIAS20600G100 ACTIAS20600G25
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-on
Formel: C₈H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00010214
CAS-Nummer: 4746-97-8