3-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Pyridin-3-yl-benzoic acid
AS30229G1 AS30229G5
ACTIAS30229G1EA 0 CHF
ACTIAS30229G1 ACTIAS30229G5
3-Pyrid-3-ylbenzoesäure
3-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
MDL Number: MFCD03426512
CAS-Nummer: 4385-77-7