3-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
AS30228G1 AS30228G5
ACTIAS30228G1EA 0 CHF
ACTIAS30228G1 ACTIAS30228G5
3-Pyrid-2-ylbenzoesäure
3-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
MDL Number: MFCD05864807
CAS-Nummer: 4467-07-6