4-(1-Pyrenyl)buttersäure 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
418510050 418510010
ACRO418510050EA 237 CHF
ACRO418510050 ACRO418510010
4-(1-Pyrenyl)buttersäure 97+%
4-(1-Pyrenyl)buttersäure
Formel: C₂₀H₁₆O₂
Melting Pt: 185…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004141
CAS-Nummer: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %