Benzyl-(R)-(-)-glycidylether ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14618-80-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Siedepunkt: 130 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,072 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068409 CAS-Nummer: 14618-80-5 |