Flaschen, Weithals, mit sternförmigem Verschluss
Lieferant: DELTALAB
19411 19408 19409 19410 19412
DELT19411EA 94.5 CHF
DELT19411 DELT19408 DELT19409 DELT19410 DELT19412
Flaschen, Weithals, mit sternförmigem Verschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Markierungspunkte an Hals und Kappe für einen manipulationssicheren Verschluss oder zur Beschriftung
  • Schräge Schultern zum einfachen Ausgießen
  • Eingeprägte Graduierungen
Sternenförmiger Schraubverschluss aus Polypropylen.
Lieferumfang: Flaschen werden verschlossen geliefert.