Kolben, runder Boden, mit zwei oder drei Hälsen und Normschliff
Lieferant: Kavalier
632426223958 632426222950
KAVA632426223958EA 751 CHF
KAVA632426223958 KAVA632426222950
Kolben, runder Boden, mit zwei oder drei Hälsen und Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Typische Anwendungen: Destillation, Extraktion.