OP-Handschuhe, Latex, steril, Gammex® Latex Moisturizing
Lieferant: Ansell
Gammex®
ANSM330049090EA 114 CHF
ANSM330049090 ANSM330049060 ANSM330049070 ANSM330049080 ANSM330049065 ANSM330049075 ANSM330049085 ANSM330049095 ANSM330049055
OP-Handschuhe, Latex, steril, Gammex® Latex Moisturizing
Handschuhe
Die Innenseite dieser Einmalhandschuhen wurde mit der neuen HydraSoft®-Technologie behandelt, sodass Ihre Haut beim Tragen rehydriert wird. Die Hydrasoft®-Technologie von Ansell ist konzipiert, um Feuchtigkeit zu speichern und sie wieder an die Haut abzugeben. Dadurch bleibt die Haut gut hydriert und geschmeidig, so dass sie ihre natürliche Barrierefunktion erfüllen kann.
  • Puderfrei, mikrotexturiert
  • Hydrasoft® ist gut verträglich für sensible Haut und schützt diese wirksam vor Austrocknung und Rissen
  • Das An- und Ausziehen der Handschuhe ist selbst mit feuchten Händen schnell und einfach
  • Die mikrotexturierte Außenfläche sorgt für einen sicheren Instrumentengriff unter feuchten wie trockenen Bedingungen
  • Das Material weist eine sehr hohe Elastizität und Flexibilität auf und gewährleistet eine Tastsensibilität, mit der sich die erforderliche Druckausübung angemessen beurteilen lässt.
  • Äußerst geringe Rückstände von Latexproteinen und Beschleunigerchemikalien
  • Hautverträgliche Formulierung, frei von Thiuramen und MBT (Mercaptobenzothiazol).
Zertifizierungen: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 0,65