3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
AS34432G10
AS34432G100
ACTIAS34432G10EA
0
CHF
ACTIAS34432G10
ACTIAS34432G100
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00191998 CAS-Nummer: 37942-07-7 |