4'-Ethoxyacetanilid, Supelco®
Lieferant: Merck
PHR1094-1GEA 89.3 CHF
PHR1094-1G
4'-Ethoxyacetanilid, Supelco®
4'-Ethoxyacetanilid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
MDL Number: MFCD00009094
CAS-Nummer: 62-44-2
EINECS: 200-533-0