3-Brom-5-formylpyridin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 89.6 CHF
H59224.03 H59224.06
3-Brom-5-formylpyridin 97
3-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Melting Pt: 98…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265758
CAS-Nummer: 113118-81-3