4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34967G1
AS34967G10
AS34967G5
ACTIAS34967G1EA
0
CHF
ACTIAS34967G1
ACTIAS34967G10
ACTIAS34967G5
4-Chlor-3-nitrobenzaldehyd
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,57 g/mol Melting Pt: 57…60 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007078 CAS-Nummer: 16588-34-4 EINECS: 240-645-7 |