Butylacrylat ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Lieferant: TCI EUROPE
Gefahr
Synonyms: AcrylsäurebutylesterPropensäurebutylester
Stabilization: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ)
TCIAA0142-25MLEA 28 CHF
TCIAA0142-25ML TCIAA0142-500ML
Butylacrylat ≥99,0% (durch GC) stabilisiert
Butylacrylat
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Flash-Pt: 40°C
MDL Number: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01539
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/86/28927586.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %