n-Decan, anhydrous 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
434601000 434600010
434601000.EA 92.5 CHF
434601000. 434600010.
n-Decan, anhydrous 99%, AcroSeal®
n-Decan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0.735 g/cm³
Flash-Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008954
CAS-Nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %