2-Fluor-6-iodbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde
AS30755G1
AS30755G5
ACTIAS30755G1EA
0
CHF
ACTIAS30755G1
ACTIAS30755G5
2-Fluor-6-iodbenzaldehyd
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FIO MW: 250.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD07371506 CAS-Nummer: 146137-72-6 |