4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50136G1 AS50136G5
ACTIAS50136G1EA 0 CHF
ACTIAS50136G1 ACTIAS50136G5
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MDL Number: MFCD03094999
CAS-Nummer: 176976-42-4