4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50121G1
AS50121G5
ACTIAS50121G1EA
0
CHF
ACTIAS50121G1
ACTIAS50121G5
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BClF₃O₂ |
MDL Number:
MFCD04973086 CAS-Nummer: 313545-41-4 |