4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20098G100
AS20098G25
ACTIAS20098G100EA
0
CHF
ACTIAS20098G100
ACTIAS20098G25
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₄ClF₃O₂S Siedepunkt: 49,5…50.5 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 31…33 °C |
MDL Number:
MFCD00042422 CAS-Nummer: 2991-42-6 UN: 3261 ADR: 8,II |