L(+)-Arabinose
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS33109G100EA
0
CHF
ACTIAS33109G100
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose
Formel:
C₅H₁₀O₅ MW: 150,13 g/mol Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa) Melting Pt: 158…160 °C Dichte: 1,585 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067709 CAS-Nummer: 5328-37-0 EINECS: 226-214-6 |