Acrylamid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
Gefahr
Synonyms: Prop-2-enamide
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 28 CHF
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrylamid ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 125°C
Melting Pt: 84,5
Flash-Pt: 138
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency