1-Chlor-2,3-difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
AS31509G1
AS31509G5
ACTIAS31509G1EA
0
CHF
ACTIAS31509G1
ACTIAS31509G5
1-Chlor-2,3-difluor-5-nitrobenzol
1-Chloro-2,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂ClF₂NO₂ MW: 193.54 g/mol |
MDL Number:
MFCD06658261 CAS-Nummer: 53780-44-2 EINECS: 258-769-5 |