1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
AS23104G100
AS23104G25
ACTIAS23104G100EA
0
CHF
ACTIAS23104G100
ACTIAS23104G25
1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂FNO₂ MW: 209,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00129963 CAS-Nummer: 3107-19-5 EINECS: 221-466-3 |