4-(Methylthio)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR0776-100G OR0776-10G OR0776-50G
APOSOR0776-100GEA 68 CHF
APOSOR0776-100G APOSOR0776-10G APOSOR0776-50G
4-(Methylthio)benzaldehyd
4-(Methylthio)benzaldehyd
Formel: C₈H₈OS
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006948
CAS-Nummer: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
UN: 3334
ADR: 9,