4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
AS31130G1 AS31130G5
ACTIAS31130G1EA 0 CHF
ACTIAS31130G1 ACTIAS31130G5
4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
MDL Number: MFCD07368786
CAS-Nummer: 105942-10-7