3-Allylsalicylaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
H53475.06
H53475.14
H53475.06EA
162
CHF
H53475.06
H53475.14
3-Allylsalicylaldehyd ≥97%
3-Allylsalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 24019-66-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5645
MDL No.: MFCD00037364
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Dichte: 1.099 Flash-Pt: 107 °C (225 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037364 CAS-Nummer: 24019-66-7 |