1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
370920050 370920250
ACRO370920050EA 132 CHF
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol 95%
1,2,4,5-Tetrakis(brommethyl)benzol
Formel: C₁₀H₁₀Br₄
Melting Pt: 156…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009664
CAS-Nummer: 15442-91-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %