3-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32675G1
AS32675G5
ACTIAS32675G1EA
0
CHF
ACTIAS32675G1
ACTIAS32675G5
3-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₃ MW: 169,1100 g/mol |
MDL Number:
MFCD11111000 CAS-Nummer: 108159-96-2 |