5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS8458G1
AS8458G5
ACTIAS8458G1EA
0
CHF
ACTIAS8458G1
ACTIAS8458G5
5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
5-Brom-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230,0200 g/mol |
MDL Number:
MFCD00456508 CAS-Nummer: 20357-20-4 |