2-Chlor-3-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31003G5
AS31003G1
ACTIAS31003G5EA
0
CHF
ACTIAS31003G5
ACTIAS31003G1
2-Chlor-3-nitrophenol
2-Chlor-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,5500 g/mol |
MDL Number:
MFCD11035882 CAS-Nummer: 603-84-9 |