1,3-Dichlor-2,4-difluor-5-nitrobenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35478G1
AS35478G5
ACTIAS35478G1EA
0
CHF
ACTIAS35478G1
ACTIAS35478G5
1,3-Dichlor-2,4-difluor-5-nitrobenzol
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel:
C₆HCl₂F₂NO₂ |
CAS-Nummer:
15952-70-2 |