3-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33748G1
AS33748G5
ACTIAS33748G1EA
0
CHF
ACTIAS33748G1
ACTIAS33748G5
3-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
3-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD08236780 CAS-Nummer: 22233-54-1 EINECS: 228-830-0 |