4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30752G1
AS30752G5
ACTIAS30752G1EA
0
CHF
ACTIAS30752G1
ACTIAS30752G5
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
4-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₄ MW: 181,1455 g/mol |
MDL Number:
MFCD00024254 CAS-Nummer: 22996-21-0 |