5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-3,5-difluorobromobenzene
AS34969G1
AS34969G10
AS34969G5
ACTIAS34969G1EA
0
CHF
ACTIAS34969G1
ACTIAS34969G10
ACTIAS34969G5
5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol
5-Brom-2-chlor-1,3-difluorbenzol
Formel:
C₆H₂BrClF₂ MW: 227,4300 g/mol |
MDL Number:
MFCD00143420 CAS-Nummer: 176673-72-6 |