5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,5-Dichloro-4-fluorobromobenzene
AS33722G1
AS33722G5
ACTIAS33722G1EA
0
CHF
ACTIAS33722G1
ACTIAS33722G5
5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
5-Brom-1,3-dichlor-2-fluorbenzol
Formel:
C₆H₂BrCl₂F MW: 243.8900 g/mol |
MDL Number:
MFCD09996901 CAS-Nummer: 17318-08-0 |