4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25500.14
B25500.06
B25500.14EA
439
CHF
B25500.14
B25500.06
4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd ≥98%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 31558-41-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 132-135°
MDL No.: MFCD00156964
Formel:
C₉H₉BrO₃ MW: 245.08 g/mol Melting Pt: 132…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156964 CAS-Nummer: 31558-41-5 |