2-Fluor-4-iodbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS12082G1 AS12082G5
ACTIAS12082G1EA 0 CHF
ACTIAS12082G1 ACTIAS12082G5
2-Fluor-4-iodbenzaldehyd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
MDL Number: MFCD07782056
CAS-Nummer: 699016-40-5