Ethylamin 2.0 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 123 CHF
H32306.AE H32306.AP
Ethylamin 2.0 M in THF
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Dichte: 0.856
Flash-Pt: –34 °C (–29 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3,II