3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
H32137.03
H32137.06
H32137.03EA
208
CHF
H32137.03
H32137.06
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure 95%
3-Chlor-5-fluorphenylboronsäure
Purity: 95%
CAS No.: 328956-61-2
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
MDL No.: MFCD06801741
Formel:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06801741 CAS-Nummer: 328956-61-2 |