2-Amino-4-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20732G1 AS20732G25 AS20732G5
ACTIAS20732G1EA 0 CHF
ACTIAS20732G1 ACTIAS20732G25 ACTIAS20732G5
2-Amino-4-methoxypyridin
2-Amino-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MDL Number: MFCD07437849
CAS-Nummer: 10201-73-7