2-Amino-3-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1975G1
AS1975G5
ACTIAS1975G1EA
0
CHF
ACTIAS1975G1
ACTIAS1975G5
2-Amino-3-methoxypyridin
2-Amino-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₈N₂O |
MDL Number:
MFCD07374874 CAS-Nummer: 10201-71-5 |