2-Fluor-5-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30742G1
AS30742G5
ACTIAS30742G1EA
0
CHF
ACTIAS30742G1
ACTIAS30742G5
2-Fluor-5-hydroxybenzaldehyd
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO₂ |
MDL Number:
MFCD09038469 CAS-Nummer: 103438-84-2 |