4,6-Difluorsalicylaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34376G1
AS34376G5
ACTIAS34376G1EA
0
CHF
ACTIAS34376G1
ACTIAS34376G5
4,6-Difluorsalicylaldehyd
4,6-Difluorsalicylaldehyd
Formel:
C₇H₄F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03701048 CAS-Nummer: 136516-64-8 |