2,4-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36321G1
AS36321G5
ACTIAS36321G1EA
0
CHF
ACTIAS36321G1
ACTIAS36321G5
2,4-Difluor-3-hydroxybenzaldehyd
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD12405741 CAS-Nummer: 192927-69-8 |