4-Fluor-3-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31205G1
AS31205G5
ACTIAS31205G1EA
0
CHF
ACTIAS31205G1
ACTIAS31205G5
4-Fluor-3-nitrophenol
4-Fluor-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ MW: 157.0993 g/mol |
MDL Number:
MFCD04038714 CAS-Nummer: 2105-96-6 |