Linalylacetat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10016230EA 68.9 CHF
EHERC10016230
Linalylacetat
Linalylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,2860 g/mol
MDL Number: MFCD00008907
CAS-Nummer: 115-95-7
EINECS: 204-116-4