Linalylacetat (synthetisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO232305000EA
77
CHF
ACRO232305000
ACRO232300050
ACRO232301000
Linalylacetat (synthetisch) 95%
Linalylacetat
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196,2860 g/mol Flash-Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008907 CAS-Nummer: 115-95-7 EINECS: 204-116-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific gravity | (20°C) 0.898 to 0.903 |